GF52061206
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 15 mm diameter, temper annealed
Sinonimo/i:
FE020351
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 520-612-06
Diametro
15 mm
15 mm
Spessore
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)