GF51278070
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002520
About This Item
Materiali
hexagonal (prism)
Descrizione
cell wall 0.025mm
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 512-780-70
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensioni celle
3.2 mm
Misura × spessore
300 x 300 mm × 10 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3