Documenti fondamentali
GF50233036
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, half hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU020250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 502-330-36
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)