Documenti
GF49442137
Scandium
foil, thickness 0.3 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
SC000230
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sc
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141613
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 494-421-37
Resistività
50.5 μΩ-cm, 0°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.3 mm
P. eboll.
2836 °C (lit.)
Punto di fusione
1540 °C (lit.)
Densità
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sc]
InChI
1S/Sc
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N