Documenti
GF49402919
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 19.05 mm, weight 200 pcs, tolerance ±0.25mm
Sinonimo/i:
PP306880
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 494-029-19
Diametro
19.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3