Documenti fondamentali
GF49383894
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
Sinonimo/i:
SU347925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 493-838-94
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)