GF49172788
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL035150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 491-727-88
L × diam.
10 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)