Key Documents
GF49089392
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinonimo/i:
FE205850
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
epoxy insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-893-92
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm