GF48592435
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ES303050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 485-924-35
Misura
150 × 150 mm
Spessore
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3