Documenti
GF48335014
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 5000 m, temper hard
Sinonimo/i:
CU025120
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 483-350-14
Lunghezza
5000 m
Diametro
0.08 mm