Documenti
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
CO820250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-607-48
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm