Documenti
GF46134413
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper hard
Sinonimo/i:
FA145116
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 461-344-13
Lunghezza
50 m
Diametro
0.5 mm