Documenti
GF43365001
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 100g
Sinonimo/i:
FF216030
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 433-650-01
Peso
100 g
Dimens. media particelle
3 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3