Documenti fondamentali
GF43223543
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 100 x 100mm, 0.01mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU040210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 432-235-43
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)