Documenti
GF42854733
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 200 mm, black
Sinonimo/i:
SU337940
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 428-547-33
Lunghezza
200 mm
Diametro
40 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3