Documenti fondamentali
GF41935585
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
20g lump, 5mm max. lump size
Sinonimo/i:
NI296100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 419-355-85
Lunghezza
5 mm
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)