GF41588433
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 3.25mm, inside diameter 3.05mm, wall thickness 0.1mm, hard, 99.5%
Sinonimo/i:
Nickel, NI007450
About This Item
Saggio
99.5%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 415-884-33
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
200 mm
D.E. × D.I. × spess. parete
3.25 mm × 3.05 mm × 0.1 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)