Documenti fondamentali
GF40731791
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 1000mm x 9mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI097925
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-317-91
L × diam.
1000 m × 9 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)