GF40340382
Hafnium
rod, 200mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
Sinonimo/i:
Hafnium, HF007900
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 403-403-82
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
200 mm × 1.6 mm
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N