GF39491332
Cadmium
foil, 6mm disks, thickness 0.005mm, 99.7+%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD000070
About This Item
Saggio
99.7%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 394-913-32
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
diam. × spessore
6 mm × 0.005 mm
P. eboll.
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3