Key Documents
GF38868676
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
NI800400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 388-686-76
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.04 mm