GF38854019
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, clear
Sinonimo/i:
CT301350
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 388-540-19
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.5 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3