GF37773816
Cobalt
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CO007901
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 377-738-16
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
25 mm
Diametro
1.5 mm
P. eboll.
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3