GF37657424
Zirconium
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007200
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 376-574-24
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N