GF37568379
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 2.4mm, L 2 m, wall thickness 0.8 mm
Sinonimo/i:
FP307024
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 375-683-79
Lunghezza
2 m
Spessore delle pareti
0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3