GF37318079
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU050240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 373-180-79
Misura × spessore
50 mm × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)