GF36694581
Beryllium
foil, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
BE000240, Glucinium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
1198 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-945-81
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.25 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1278 °C (lit.)
Densità
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Be]
InChI
1S/Be
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3