GF36646768
Zinc
foil, 6mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Zinc, ZN000275
About This Item
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-467-68
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
6 mm × 0.125 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N