Documenti
GF36515662
Hafnium
foil, 6mm disks, thickness 0.006mm, 97%
Sinonimo/i:
Hafnium, HF000120
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Hf
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141718
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 365-156-62
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
diam. × spessore
6 mm × 0.006 mm
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N