Key Documents
GF35691105
Tungsten
wire, 0.015 mm diameter, length 10 m, purity 99.95%
Sinonimo/i:
W 005122, W
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 356-911-05
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
10 m
Diametro
0.015 mm
P. eboll.
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N