GF35373551
Palladium
foil, 10x10mm, thickness 0.50mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000351
About This Item
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 353-735-51
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
10x10 mm × 0.50 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N