GF35211608
Silver
wire reel, 5m, diameter 0.015mm, annealed, 99.99%
Sinonimo/i:
Silver, AG005106
About This Item
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-116-08
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.015 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)