Documenti
GF34627327
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 40 x 50mm, 0.10mm thickness
Sinonimo/i:
SN010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 346-273-27
Misura × spessore
40 mm × 50 mm × 0.10 mm