Documenti
GF33943675
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m
Sinonimo/i:
FP331250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 339-436-75
Lunghezza
2 m
Spessore
0.025 mm