Documenti
GF33624468
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI055890
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 336-244-68
Lunghezza
20 m
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.025 mm