Documenti fondamentali
GF32775666
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.075mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075118
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 327-756-66
L × diam.
50 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)