GF32672842
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
AM327910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 326-728-42
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm