GF32419177
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT065120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 324-191-77
L × diam.
2 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)