Documenti fondamentali
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
Sinonimo/i:
ME311051
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 322-710-05
Lunghezza
1 m
Spessore
0.05 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)