Documenti fondamentali
GF31845102
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.5m wire, 0.65mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 025365
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 318-451-02
L × diam.
0.5 m × 0.65 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)