Documenti fondamentali
GF31711182
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 50 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
CU020200
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Descrizione
not light tested (nlt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 317-111-82
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)