GF31483098
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
Sinonimo/i:
AL603115
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.6%
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 314-830-98
Misura
10 × 10 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)