Documenti fondamentali
GF30923681
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 1.73mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 1.58mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL027110
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-236-81
L × spess. parete
200 mm × 0.075 mm
D.E. × D.I.
1.73 mm × 1.58 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)