GF30537121
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100mm rod, 3.0mm diameter
Sinonimo/i:
NI057910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 305-371-21
L × diam.
100 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)