Documenti
GF30339042
Aluminum
foil, thickness 0.040 mm, length 1 m, coil width 31.4 mm
Sinonimo/i:
AL000437
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 303-390-42
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
31.4 mm
Spessore
0.040 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3