GF30296695
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, gray
Sinonimo/i:
CV317906
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 302-966-95
Lunghezza
1000 mm
Diametro
6 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3