Documenti
GF29704631
Aluminum/Copper metal matrix composite
rod, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, 15 mm diameter, length 500 mm, condition metal matrix composite
Sinonimo/i:
AL427915
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 297-046-31
Lunghezza
500 mm
Diametro
15 mm