Documenti fondamentali
GF29439850
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU060230
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 294-398-50
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)