GF29279672
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 5 m
Sinonimo/i:
CU065138
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 292-796-72
Lunghezza
5 m
Diametro
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.