Documenti
GF28246811
Iron
tube, outside diameter 10.6 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinonimo/i:
FE007645
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 282-468-11
Resistività
9.71 μΩ-cm
Lunghezza
1000 mm
D.E.
10.6 mm
Spessore delle pareti
0.3 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N